3,3-Diméthyl-1-butène ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D1163-25ML D1163-100ML
TCIAD1163-25MLEA 55 EUR InStock
TCIAD1163-25ML TCIAD1163-100ML
3,3-Diméthyl-1-butène ≥96.0% (par GC)
3,3-Diméthyl-1-butène
Formule: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Point d'ébullition: 41°C
Point de fusion: –115 °C
Densité: 0,6683 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –28°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008853
Numéro CAS: 558-37-2
EINECS: 209-195-9
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf105e0902a929445a92030dacdf16a5769dc056&vid=33f5b4f71ae006fedd224a8e0a4da43b36c67d71&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité