trans-3-Méthyl-2-pentène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (E)-3-Methyl-2-pentene
M0312-1ML M0312-5ML
TCIAM0312-1MLEA 41.8 EUR InStock
TCIAM0312-1ML TCIAM0312-5ML
trans-3-Méthyl-2-pentène ≥99.0% (par GC)
trans-3-Méthyl-2-pentène
Formule: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Point d'ébullition: 70°C
Point de fusion: –138.5 °C
Densité: 0,693 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: -7°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009334
Numéro CAS: 616-12-6
EINECS: 210-465-3
ONU: 2288
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3e66a8d27f51c226d57db893a3156cab75d74e7&vid=d76a201e68956965a74f1e6aaf1cebd019431ed6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité