Vinylcyclohexane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Vinylcyclohexane
V0022-25ML V0022-5ML
TCIAV0022-25MLEA 147 EUR InStock
TCIAV0022-25ML TCIAV0022-5ML
Vinylcyclohexane ≥98.0% (par GC)
Vinylcyclohexane
Formule: C₈H₁₄
MW: 110,2 g/mol
Point d'ébullition: 128°C
Densité: 1,2158 g/cm³ (18 °C)
Point d'éclair: 15°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001514
Numéro CAS: 695-12-5
EINECS: 211-779-3
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4edd9926ce7835fbe64af6440667843db81d69b2&vid=cc22e67926a95a6c1d0294f8b48d7b21f82fbad9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité