1-Décyne ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD0037-5MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAD0037-5ML TCIAD0037-25ML
1-Décyne ≥95.0% (par GC)
1-Décyne
Formule: C₁₀H₁₈
MW: 138,25 g/mol
Point d'ébullition: 174°C
Point de fusion: –44 °C
Point d'éclair: 50°C
Numéro MDL: MFCD00009576
Numéro CAS: 764-93-2
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/64/28974364.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité