1-Dodécyne ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0997-25ML D0997-5ML
TCIAD0997-25MLEA 136 EUR InStock
TCIAD0997-25ML TCIAD0997-5ML
1-Dodécyne ≥95.0% (par GC)
1-Dodécyne
Formule: C₁₂H₂₂
MW: 166,31 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Point de fusion: –19 °C
Densité: 0,778 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 79°C
Numéro MDL: MFCD00008960
Numéro CAS: 765-03-7
EINECS: 212-134-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a1584e9695464413443c41dbfc0c06d0518d396&vid=127122746fba7c7133fc5e050701c68bbcef3d1f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité