1-Hexyne ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
H0140-25ML H0140-250ML
TCIAH0140-25MLEA 29.7 EUR InStock
TCIAH0140-25ML TCIAH0140-250ML
1-Hexyne ≥97.0% (par GC)
1-Hexyne
Formule: C₆H₁₀
MW: 82,15 g/mol
Point d'ébullition: 71°C
Point de fusion: –132 °C
Densité: 0,7147 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –21°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009504
Numéro CAS: 693-02-7
EINECS: 211-736-9
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b1e9d6e54d5c6c8c36c9ef1c373edb38fbfc8d7&vid=d532b137842d7c014ea8cecf43363dd1ee55d966&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité