1-Octyne ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
O0050-25ML O0050-250ML O0050-100ML
TCIAO0050-25MLEA 62.7 EUR InStock
TCIAO0050-25ML TCIAO0050-250ML TCIAO0050-100ML
1-Octyne ≥95.0% (par GC)
1-Octyne
Formule: C₈H₁₄
MW: 110,2 g/mol
Point d'ébullition: 126°C
Point de fusion: –1 °C
Densité: 0,7461 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 17°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009546
Numéro CAS: 629-05-0
EINECS: 211-069-3
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f5b5da4cf04b4b2ba1bd3400a6b0a09d1dc9c9f&vid=93852408db0543ecce5c5bee9e71f1899144b509&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité