1-Pentyne ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P0068-25ML P0068-5ML
TCIAP0068-25MLEA 70.4 EUR InStock
TCIAP0068-25ML TCIAP0068-5ML
1-Pentyne ≥98.0% (par GC)
1-Pentyne
Formule: C₅H₈
Point d'ébullition: 40°C
Point de fusion: –90 °C
Densité: 0,6901 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -34°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009469
Numéro CAS: 627-19-0
EINECS: 210-987-1
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc5062bf3eab5122e66f2851750252f7ed2f467e&vid=dc5062bf3eab5122e66f2851750252f7ed2f467e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité