Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Undécyne ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAU0033-5MLEA 99 EUR InStock
TCIAU0033-5ML
1-Undécyne ≥96.0% (par GC)
1-Undécyne


Formule: C₁₁H₂₀
MW: 152,28 g/mol
Point d'ébullition: 195°C
Point de fusion: –25 °C
Point d'éclair: 65°C
Numéro CAS: 2243-98-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/71/95/28997195.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité