4-Octyne ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Dipropylacetylene
O0127-5ML O0127-25ML
TCIAO0127-5MLEA 35.2 EUR InStock
TCIAO0127-5ML TCIAO0127-25ML
4-Octyne ≥99.0% (par GC)
4-Octyne
Formule: C₈H₁₄
MW: 110,2 g/mol
Point d'ébullition: 131°C
Point de fusion: –103 °C
Densité: 0,7509 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 29°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009471
Numéro CAS: 1942-45-6
EINECS: 217-730-2
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35444090b0c74d4745e11a648088b504014fb131&vid=35444090b0c74d4745e11a648088b504014fb131&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité