9-Bromoanthracène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0872-25G B0872-5G
TCIAB0872-25GEA 112 EUR InStock
TCIAB0872-25G TCIAB0872-5G
9-Bromoanthracène ≥95.0% (par GC)
9-Bromoanthracène
Formule: C₁₄H₉Br
Point d'ébullition: 359 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001243
Numéro CAS: 1564-64-3
EINECS: 216-359-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a566956ba9da6b8ab581ecaedfcd86e9937c5b6f&vid=864cc8402a971508e9a7a4935630aca7f08be299&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 99.0 to 104.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité