9-Anthracènecarbaldéhyde ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A0779-25G A0779-100G
TCIAA0779-25GEA 51.7 EUR InStock
TCIAA0779-25G TCIAA0779-100G
9-Anthracènecarbaldéhyde ≥99.0% (par GC)
9-Anthrealdehyde
Formule: C₁₅H₁₀O
Point d'ébullition: 369 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 101…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001254
Numéro CAS: 642-31-9
EINECS: 211-383-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91004f85603de7461f8694c7ac3b52090e598290&vid=d442b810da78c49ace2d36eafab4807354ba3651&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 104.0 to 107.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité