Anthracène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A0495-25G A0495-500G A0495-100G
TCIAA0495-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAA0495-25G TCIAA0495-500G TCIAA0495-100G
Anthracène ≥97.0% (par GC)
Anthracene
Formule: C₁₄H₁₀
Point d'ébullition: 342°C
Point de fusion: 111…112 °C
Densité: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001240
Numéro CAS: 120-12-7
EINECS: 204-371-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,00682
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=656ea8966b19ad2eb0682e50ed47045a04da2538&vid=51b26483d28a8e3f302c2f2902892b09ae0a76aa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 216.0 to 220.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité