9-(Chlorométhyl)anthracene ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C1046-1G C1046-25G C1046-5G
TCIAC1046-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAC1046-1G TCIAC1046-25G TCIAC1046-5G
9-(Chlorométhyl)anthracene ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
9-(Chlorométhyl)anthracene
Formule: C₁₅H₁₁Cl
MW: 226,71 g/mol
Point d'ébullition: 371 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001263
Numéro CAS: 24463-19-2
EINECS: 246-274-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=405a3b530d39580e076a0e315b6cda283cfc3999&vid=eb26c843d4b935ae97b5e5ac3d64d8022a77adb3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 141.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité