2-tert-Butylanthracene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(tert-Butyl)anthracene
B3541-1G B3541-5G
TCIAB3541-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAB3541-1G TCIAB3541-5G
2-tert-Butylanthracene ≥98.0% (par GC)
2-tert-Butylanthracene
Formule: C₁₈H₁₈
MW: 234,34 g/mol
Point d'ébullition: 363 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 149 °C
Numéro MDL: MFCD00003581
Numéro CAS: 18801-00-8
EINECS: 242-588-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ef3e02bf3260f556cafffc68530268739e8076b&vid=d5920b239eb80486789244e97032570665084852&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité