9-Méthylanthracène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0153-1G M0153-5G
TCIAM0153-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0153-1G TCIAM0153-5G
9-Méthylanthracène ≥98.0% (par GC)
9-Méthylanthracène
Formule: C₁₅H₁₂
MW: 192,26 g/mol
Point d'ébullition: 370°C
Point de fusion: 73…76 °C
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001261
Numéro CAS: 779-02-2
EINECS: 212-299-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76d7837b11d2b36182b1a885bb75b7144c6c08e1&vid=cbb786bbed00ce55811eac86348a40574d137e01&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C
Solubility in hot Toluene very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité