9,10-Diméthylanthracène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD0252-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAD0252-1G TCIAD0252-10G
9,10-Diméthylanthracène ≥98.0% (par GC)
9,10-Diméthylanthracène
Formule: C₁₆H₁₄
MW: 206,29 g/mol
Point de fusion: 177…178 °C
Numéro MDL: MFCD00001262
Numéro CAS: 781-43-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/46/90/28974690.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 185.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité