o-Anisate de méthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A0483-25ML A0483-500ML A0483-100ML
TCIAA0483-25MLEA 24.2 EUR InStock
TCIAA0483-25ML TCIAA0483-500ML TCIAA0483-100ML
o-Anisate de méthyle ≥99.0% (par GC)
o-Anisate de méthyle
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 228°C
Numéro MDL: MFCD00008423
Numéro CAS: 606-45-1
EINECS: 210-118-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=143c5139b12d08de5e4e00469263ff6e2f228137&vid=143c5139b12d08de5e4e00469263ff6e2f228137&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité