p-Anisate d'éthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: p-Anisic acid ethyl ester, Ethyl 4-methoxybenzoate, 4-Methoxybenzoic acid ethyl ester, 4-Anisic acid ethyl ester
A0933-25ML A0933-100ML
TCIAA0933-25MLEA 28.6 EUR InStock
TCIAA0933-25ML TCIAA0933-100ML
p-Anisate d'éthyle ≥99.0% (par GC)
p-Anisate d'éthyle
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Point d'éclair: 138°C
Numéro MDL: MFCD00015151
Numéro CAS: 94-30-4
EINECS: 202-320-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7080952081ae5c9b95e505e341b6cacdcf93126d&vid=7080952081ae5c9b95e505e341b6cacdcf93126d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité