Méthoxy-3 propanol-1 ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Trimethylene glycol monomethyl ether
M1475-25G M1475-250G
TCIAM1475-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAM1475-25G TCIAM1475-250G
Méthoxy-3 propanol-1 ≥98.0% (par GC)
Méthoxy-3 propanol-1
Formule: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Point d'ébullition: 153°C
Point d'éclair: 38°C
Numéro MDL: MFCD00039550
Numéro CAS: 1589-49-7
EINECS: 433-230-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a59a6678ff6760f69dcf252164a08befaf3fc955&vid=a59a6678ff6760f69dcf252164a08befaf3fc955&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité