3,5-Dichlorothioanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D3520-25G D3520-5G
TCIAD3520-25GEA 107 EUR InStock
TCIAD3520-25G TCIAD3520-5G
3,5-Dichlorothioanisole ≥98.0% (par GC)
3,5-Dichlorothioanisole
Formule: C₇H₆Cl₂S
MW: 193,1 g/mol
Point d'ébullition: 145°C
Numéro MDL: MFCD00870149
Numéro CAS: 68121-46-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03f3d5d493ca7ca4a3e4daccef9681c203a43808&vid=03f3d5d493ca7ca4a3e4daccef9681c203a43808&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité