1,4-Diphényl-1,4-butanedione ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 1,4-Diphénylbutane-1,4-dione
TCIAD3179-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAD3179-1G
1,4-Diphényl-1,4-butanedione ≥98.0% (par GC)
1,4-Diphényl-1,4-butanedione
Formule: C₁₆H₁₄O₂
MW: 238,29 g/mol
Point d'ébullition: 260°C
Numéro MDL: MFCD00037818
Numéro CAS: 495-71-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/79/28980179.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C
Solubility in hot Acetone almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité