(4-Hydroxyphényl)acétate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 4-hydroxyphenylacetate, Methyl (4-hydroxyphenyl)acetate, Methyl 2-(4-hydroxyphenyl)acetate
H0856-25G H0856-500G
TCIAH0856-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAH0856-25G TCIAH0856-500G
(4-Hydroxyphényl)acétate de méthyle ≥98.0% (par GC)
(4-Hydroxyphényl)acétate de méthyle
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 310°C
Numéro MDL: MFCD00002387
Numéro CAS: 14199-15-6
EINECS: 238-050-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a8f86983e74823be274e29c364ee2e9ffae65cf&vid=9a8f86983e74823be274e29c364ee2e9ffae65cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 58.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité