2-Butyl-2-éthylpropane-1,3-diol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B0922-25G B0922-500G
TCIAB0922-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0922-25G TCIAB0922-500G
2-Butyl-2-éthylpropane-1,3-diol ≥98.0% (par GC)
2-Butyl-2-éthylpropane-1,3-diol
Formule: C₉H₂₀O₂
MW: 160,26 g/mol
Point d'ébullition: 262 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 39 °C
Densité: 0,931 g/cm³ (50 °C)
Numéro MDL: MFCD00004697
Numéro CAS: 115-84-4
EINECS: 204-111-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a8bdeb11b5c133a4a484c57ad089011282d0aa6&vid=8a8bdeb11b5c133a4a484c57ad089011282d0aa6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité