Oxamide ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
O0086-25G O0086-500G O0086-100G
TCIAO0086-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAO0086-25G TCIAO0086-500G TCIAO0086-100G
Oxamide ≥98.0% (sur base azote total)
Oxamide
Formule: C₂H₄N₂O₂
MW: 88,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008007
Numéro CAS: 471-46-5
EINECS: 207-442-5
Merck Index: 14,06918
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b25f5a3024ae2639f77f6ffa72ef8d84ba7c680&vid=9b25f5a3024ae2639f77f6ffa72ef8d84ba7c680&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Drying loss max. 1.0 %
Ignition residue (Sulfate) max. 0.1 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité