1,8-Dibromohexadécafluorooctane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 1,8-Dibromoperfluorooctane
TCIAD3587-5GEA 167 EUR InStock
TCIAD3587-5G TCIAD3587-1G
1,8-Dibromohexadécafluorooctane ≥97.0% (par GC)
1,8-Dibromohexadécafluorooctane
Formule: C₈Br₂F₁₆
MW: 559,87 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153111
Numéro CAS: 812-58-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/55/76/28985576.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité