Heptadécanoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Heptadecanoic acid methyll ester, Methyl Margarate, Margaric acid methyll ester
H0566-25G H0566-5G
TCIAH0566-25GEA 280 EUR InStock
TCIAH0566-25G TCIAH0566-5G
Heptadécanoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Heptadécanoate de méthyle
Formule: C₁₈H₃₆O₂
MW: 284,48 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009001
Numéro CAS: 1731-92-6
EINECS: 217-055-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a35d1518b271bd97bc4b36f1775b2ca8ca0dc200&vid=a35d1518b271bd97bc4b36f1775b2ca8ca0dc200&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité