Benzo[a]anthracène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B0017-1G B0017-25G B0017-5G
TCIAB0017-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAB0017-1G TCIAB0017-25G TCIAB0017-5G
Benzo[a]anthracène ≥98.0% (par GC)
Benzo[a]anthracène
Formule: C₁₈H₁₂
MW: 228,29 g/mol
Point d'ébullition: 438°C
Densité: 1,245 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003599
Numéro CAS: 56-55-3
EINECS: 200-280-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,01062
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=259bb3deeeac4b6166e2f5b5d5698942fdabf509&vid=9423af22bc73b496cb2cd82305d392f1c96d035a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité