Triacontanate de méthyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T0812-1G T0812-100MG
TCIAT0812-1GEA 656 EUR InStock
TCIAT0812-1G TCIAT0812-100MG
Triacontanate de méthyle ≥95.0% (par GC)
Triacontanate de méthyle
Formule: C₃₁H₆₂O₂
Numéro MDL: MFCD00042897
Numéro CAS: 629-83-4
EINECS: 211-113-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7f5e6dafdc086d35fed3d71681e16e75a47302c&vid=b7f5e6dafdc086d35fed3d71681e16e75a47302c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité