1,8-Dichlorohexadécafluorooctane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,8-Dichloroperfluorooctane
D2804-25G D2804-5G
TCIAD2804-25GEA 156 EUR InStock
TCIAD2804-25G TCIAD2804-5G
1,8-Dichlorohexadécafluorooctane ≥98.0% (par GC)
1,8-Dichlorohexadécafluorooctane
Formule: C₈Cl₂F₁₆
MW: 470,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD00155747
Numéro CAS: 647-25-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8965e0aa78bd687eab2c14f177057a66e9837da8&vid=8965e0aa78bd687eab2c14f177057a66e9837da8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 1.7980 to 1.8080
Refractive index n20/D 1.3120 to 1.3160
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité