Alcool α-cyclopropylbenzylique ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: alpha-Cyclopropylbenzyl alcohol, Cyclopropyl(phenyl)methanol, α-Cyclopropylbenzyl alcohol, Cyclopropyl phenyl carbinol, Cyclopropylphenylcarbinol
C0986-25ML C0986-5ML
TCIAC0986-25MLEA 305 EUR InStock
TCIAC0986-25ML TCIAC0986-5ML
Alcool α-cyclopropylbenzylique ≥96.0% (par GC)
α-Cyclopropylbenzyl alcohol
Formule: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Point d'éclair: 112°C
Numéro MDL: MFCD00001299
Numéro CAS: 1007-03-0
EINECS: 213-749-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=def6bfdb07e0c93c77e17e941d54667ac15d80e3&vid=def6bfdb07e0c93c77e17e941d54667ac15d80e3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité