7,12-Diméthylbenzo[a]anthracène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0677-1G D0677-5G
TCIAD0677-1GEA 152 EUR InStock
TCIAD0677-1G TCIAD0677-5G
7,12-Diméthylbenzo[a]anthracène ≥98.0% (par GC)
7,12-Diméthylbenzo[a]anthracène
Formule: C₂₀H₁₆
MW: 256,35 g/mol
Point d'ébullition: 440 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003600
Numéro CAS: 57-97-6
EINECS: 200-359-5
ADR: 9,III
Merck Index: 14,03235
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33fa8b3486ef6cb93138d61afd9a3eb28c881506&vid=4bd58e35af65e09c4cae4071acfe2f4a2503cae1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité