(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanediol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (S)-3-Amino-1,2-propanediol, (S)-3-Aminopropane-1,2-diol
A1980-1G A1980-5G
TCIAA1980-1GEA 33 EUR InStock
TCIAA1980-1G TCIAA1980-5G
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanediol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanediol
Formule: C₃H₉NO₂
MW: 91,11 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Numéro MDL: MFCD00798260
Numéro CAS: 61278-21-5
ONU: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36d33d3f1233ac51629e19fc1d3791659c300886&vid=36d33d3f1233ac51629e19fc1d3791659c300886&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 60.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -2.0 to -4.0 deg (C=5, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité