Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle ≥95.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: HEMA, GMA, Methacrylic acid 2-hydroxyethyl ester, 1,2-Ethanediol mono(2-methylpropenoate), Glycol methacrylate
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0085-25G M0085-500G
TCIAM0085-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0085-25G TCIAM0085-500G
Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle ≥95.0% (par GC) stabilisé
Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Point d'ébullition: 85°C
Point d'éclair: 107°C
Numéro MDL: MFCD00002863
Numéro CAS: 868-77-9
EINECS: 212-782-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6ef0d6f114e8ee83a791040317f6a5024fc17db&vid=f6ef0d6f114e8ee83a791040317f6a5024fc17db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité