1,2,4,5-Tétrabromobenzène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T0031-25G T0031-5G
TCIAT0031-25GEA 201 EUR InStock
TCIAT0031-25G TCIAT0031-5G
1,2,4,5-Tétrabromobenzène ≥97.0% (par GC)
1,2,4,5-Tétrabromobenzène
Formule: C₆H₂Br₄
MW: 393,7 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000063
Numéro CAS: 636-28-2
EINECS: 211-253-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc2bb335ef090077291f440d6ba0f593307381e9&vid=24cbff081857a08e78b964928569668e2d061ebb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 178.0 to 183.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité