(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylenediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D2175-1G D2175-5G
TCIAD2175-1GEA 33 EUR InStock
TCIAD2175-1G TCIAD2175-5G
(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylenediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylenediamine
Formule: C₁₄H₁₆N₂
Numéro MDL: MFCD00082751
Numéro CAS: 29841-69-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b535d28386c3f217a40fad5db5a333898be97cd&vid=dacb825ae1f19c59019c1038091141eb4a01508e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -98.0 to -108.0 deg (C=1, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité