1,4-Bis(triméthylsilyl)-1,3-butadiyne ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB1298-5GEA 253 EUR InStock
TCIAB1298-5G TCIAB1298-1G
1,4-Bis(triméthylsilyl)-1,3-butadiyne ≥99.0% (par GC)
1,4-Bis(triméthylsilyl)-1,3-butadiyne
Formule: C₁₀H₁₈Si₂
MW: 194,42 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009839
Numéro CAS: 4526-07-2
ADR: 4.1,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/27/28933127.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 110.0 to 113.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité