1-Bromo-3-(méthylsulfonyl)benzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3893-25G B3893-5G
TCIAB3893-25GEA 165 EUR InStock
TCIAB3893-25G TCIAB3893-5G
1-Bromo-3-(méthylsulfonyl)benzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-3-(méthylsulfonyl)benzène
Formule: C₇H₇BrO₂S
Numéro MDL: MFCD03095326
Numéro CAS: 34896-80-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06fb96a40178e91cc836bfbc097ce251de847ead&vid=d55b82c0006273d538952e786e03ba2c31c4c32c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité