1-Chloro-4-(méthylsulfonyl)benzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Chlorophenyl Methyl sulphone, 1-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzene
C1237-25G C1237-5G
TCIAC1237-25GEA 97.9 EUR InStock
TCIAC1237-25G TCIAC1237-5G
1-Chloro-4-(méthylsulfonyl)benzène ≥98.0% (par GC)
1-Chloro-4-(méthylsulfonyl)benzène
Formule: C₇H₇ClO₂S
MW: 190,65 g/mol
Point d'ébullition: 60°C
Numéro MDL: MFCD00025067
Numéro CAS: 98-57-7
EINECS: 202-682-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d271e074133000f175af6a1ef203485519b1dcc5&vid=d271e074133000f175af6a1ef203485519b1dcc5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 98.0 to 101.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité