4-Nitrothiophénol ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
N0146-25G N0146-5G
TCIAN0146-25GEA 205 EUR InStock
TCIAN0146-25G TCIAN0146-5G
4-Nitrothiophénol ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
4-Nitrothiophénol
Formule: C₆H₅NO₂S
Numéro MDL: MFCD00007343
Numéro CAS: 1849-36-1
EINECS: 217-436-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0520fad381f0e7aba63ddef7d738033a302d7376&vid=0520fad381f0e7aba63ddef7d738033a302d7376&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité