2,5-Diacetoxytoluene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD3318-25GEA 63.8 EUR InStock
TCIAD3318-25G
2,5-Diacetoxytoluene ≥97.0% (par GC)
2,5-Diacetoxytoluene
Formule: C₁₁H₁₂O₄
MW: 208,21 g/mol
Point de fusion: 49°C
Numéro MDL: MFCD00061098
Numéro CAS: 717-27-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/92/28980292.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité