[(Phénylméthyl)sulfonyl]benzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: ((Phenylmethyl)sulphonyl)benzol, [(Phenylmethyl)sulphonyl]benzene, Benzylsulphonylbenzene, (Benzylsulphonyl)benzene
B3080-25G B3080-5G
TCIAB3080-25GEA 216 EUR InStock
TCIAB3080-25G TCIAB3080-5G
[(Phénylméthyl)sulfonyl]benzène ≥98.0% (par GC)
[(Phénylméthyl)sulfonyl]benzène
Formule: C₁₃H₁₂O₂S
MW: 232,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00025040
Numéro CAS: 3112-88-7
EINECS: 221-477-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d209c903db5d54b73b64341dbdaf8e2bc76e4595&vid=d209c903db5d54b73b64341dbdaf8e2bc76e4595&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité