2-Bromo-5-metoxibenzoato de metilo ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAM1934-25GEA 125 EUR InStock
TCIAM1934-25G TCIAM1934-5G
2-Bromo-5-metoxibenzoato de metilo ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-5-méthoxybenzoate de methyle
Formule: C₉H₉BrO₃
MW: 245,07 g/mol
Point d'ébullition: 162°C
Numéro MDL: MFCD00051594
Numéro CAS: 35450-36-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/74/28987874.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité