Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5-Diméthoxybenzoate de méthyle ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAD1737-25GEA 78.1 EUR InStock
TCIAD1737-25G
3,5-Diméthoxybenzoate de méthyle ≥99.0% (par GC)
3,5-Diméthoxybenzoate de méthyle


Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Point d'ébullition: 298°C
Numéro CAS: 2150-37-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/85/19/28978519.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 42.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité