Acide 3-hydroxy-2-nitrobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H1324-1G H1324-5G
TCIAH1324-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAH1324-1G TCIAH1324-5G
Acide 3-hydroxy-2-nitrobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-hydroxy-2-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₅NO₅
Numéro MDL: MFCD00017003
Numéro CAS: 602-00-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f6f134049b0cce1a014ba1c520bdac35ac6c760&vid=4f6f134049b0cce1a014ba1c520bdac35ac6c760&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 184.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité