Acide 6-méthoxysalicylíque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M1941-5G M1941-1G
TCIAM1941-5GEA 46.2 EUR InStock
TCIAM1941-5G TCIAM1941-1G
Acide 6-méthoxysalicylíque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 6-méthoxysalicylíque
Formule: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00674090
Numéro CAS: 3147-64-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7fda23d7580834dbaa8dbfd810f90a1285223f40&vid=7fda23d7580834dbaa8dbfd810f90a1285223f40&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité