1,3,5-Tribromobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T0347-25G T0347-250G T0347-5G
TCIAT0347-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAT0347-25G TCIAT0347-250G TCIAT0347-5G
1,3,5-Tribromobenzène ≥98.0% (par GC)
1,3,5-Tribromobenzène
Formule: C₆H₃Br₃
Point d'ébullition: 271°C
Point de fusion: 122…123 °C
Densité: 2,637 g/cm³ (22 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000080
Numéro CAS: 626-39-1
EINECS: 210-947-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=531bd0c820652d813956db81402b2876926fd3bd&vid=3a292f671c78068012e19d867eea0bda97660995&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 124.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité