1,3-Dibromobenzène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D0169-25G D0169-500G D0169-100G
TCIAD0169-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAD0169-25G TCIAD0169-500G TCIAD0169-100G
1,3-Dibromobenzène ≥97.0% (par GC)
1,3-Dibromobenzène
Formule: C₆H₄Br₂
MW: 235,91 g/mol
Point d'ébullition: 218 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –7 °C
Densité: 1,952 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 94°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000078
Numéro CAS: 108-36-1
EINECS: 203-574-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cedf774ec1fa5c877b6939b2ffe0447b0a9f2f74&vid=3946573d879897b33d8463c885bcdbf07b773358&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité