Bromobenzène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0439-25G B0439-500G
TCIAB0439-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAB0439-25G TCIAB0439-500G
Bromobenzène ≥99.0% (par GC)
Bromobenzène
Formule: C₆H₅Br
Point d'ébullition: 156°C
Point de fusion: –31 °C
Densité: 1,495 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 51°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000055
Numéro CAS: 108-86-1
EINECS: 203-623-8
ONU: 2514
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01406
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=028e2d768a3b85de2dc29c775d310fc0031b4af0&vid=b8313fcf20c3130423426b8f28a483b825bd4035&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité