3-Bromobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0548-25G B0548-500G B0548-100G
TCIAB0548-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAB0548-25G TCIAB0548-500G TCIAB0548-100G
3-Bromobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
3-Bromobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅BrO
MW: 185,02 g/mol
Point d'ébullition: 236°C
Point de fusion: 18…21 °C
Densité: 1,587 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 96°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003345
Numéro CAS: 3132-99-8
EINECS: 221-526-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cde371501a7307ba955e90630b8f59ca7ace484&vid=184fd21bf7cee5b25ce71a197cd762bd41d3b701&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité